Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16233232 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
120 g
220 g
320 g
520 g
Enthält:
Windschutz A, QP1, QP4
Windschutz O, QP99
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16233232
Marke: Sartorius MCA524S2CEUU QP99
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Cubis™ II Analytical Lab Balance has a maximum weighing capacity between 120 g and 520 g in combination with readability of 0.1 mg.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Intern
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 520 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Windschutz O, QP99
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A