Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytische Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16466225 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Modell:
Waage mit Windschutz A
Waage mit Windschutz I
Waage mit Windschutz U
Lesbarkeit:
0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
0,1 mg
0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16466225
Marke: Sartorius MCA524P2S00I QP99
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximale Wägekapazität zwischen 120 g und 520 g in Kombination mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 120 g, 240 g, 520 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
Enthält Interne Kalibrierung
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell Waage mit Windschutz I
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A