Learn More
Sartorius Cubis™ Mikrowaage mit hoher Kapazität
Hohe Genauigkeit und Wägeleistungsverhalten. Sartorius Cubis™ Mikrowaagen mit hoher Kapazität bieten eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit, schnelle Reaktionszeit, optimale Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie.
Marke:  Sartorius MSA36P-000-DH
Additional Details : Gewicht : 12.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15718259
  • 27675.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiegen Sie kleine Proben zuverlässig direkt in große Probengefäße (bis zu 50 ml-Messkolben)
    • Erhöhen Sie die Genauigkeit, indem Sie den quantitativen Transferprozess eliminieren, um Fehler und Probenverluste zu vermeiden.
    • Keine Verschwendung von teuren Proben mehr
    • Sparen Sie Kosten, indem Sie Wägeschiffchen und/oder Wägepapier eliminieren
  • Erweiterter Platz auf einer Wägeschale mit 50 mm Durchmesser, ideal für Gefäße, die einen größeren Auflagebereich benötigen (wird standardmäßig nur bei den Modellen 66S und 66P geliefert)
  • Der verstellbare Titan-Probenhalter ermöglicht die Verwendung von Rundkolben mit langem Hals, zylindrischen HPLC-Flaschen und Reagenzgläsern für einfache Handhabung und Ergonomie zur Reduzierung des Verschüttungsrisikos (standardmäßig bei allen Mikromodellen mit hoher Kapazität)
  • Optionaler Klimasensor verfügbar, perfekt für die Überwachung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Barometerdruck und Luftfeuchtigkeit) in der Wägekammer
  • Zwei Modelle mit voller Auflösung (S) und zwei Modelle mit Polybereich (P) erhältlich
  • Alle Modelle sind mit MSA Farb-Touchscreen und automatischem Windschutz aus Glas (DH) erhältlich
  • Durch die Führung unterstützte Nivellierung (grafische Anzeige, wie die Nivellierfüße bewegt werden können)
  • Q-Apps verfügbar – Standard und individuell angepasst
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit ISO, FDA/USP, GMP, GLP, CE, UL-gelistet
TFT-Farb-Touchscreen
Titan-Gefäßhalter; 30 mm-Wägeschale
3,5 s
20 g
Umrechnung der Masseneinheit, Dichtebestimmung, stati
Wägezelle: 232mm; Display: 88 mm (max.)
Wägezelle: 435mm; Display: 358mm
6 g, 31 g
0,001, 0,01 mg
0,008 mg
5°bis 40 °C
Mikrowaage mit hoher Kapazität
Wägezelle: 222 mm; Display: 240mm
181 mm
100/240 VAC, 50/60 Hz