Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium Artikelnummer.: 16386572
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Artikelnummer. p-8750015
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16386572
Marke: Gibco™ A4124801
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
CTS™ Opti-MEM™ I ist ein verbessertes MEM, das für die Verwendung mit dem CTS™ LV-MAX™ Transfection Kit als Komplexierungspuffer empfohlen wird.
  • Einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält
  • CTS™ Opti-MEM™ I nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,4 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Die Formulierung ist identisch mit dem Opti-MEM™ I serumreduziertem Medium in Forschungsqualität
  • Xeno-frei und enthält menschliches Transferrin
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820 und zertifiziert nach ISO 13485. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Viral Production Cells
Zelltyp HEK293
Klassifikation Animal Origin-free
Form Flüssig
Produkttyp Minimum Essential Medium (MEM)
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) LV Production
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 100 mL
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Format Flasche
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2482098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerA4124802,A4124801
Chargennummer2451217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerA4124802,A4124801
Chargennummer2451219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerA4124802,A4124801
Chargennummer2676656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerA4124802,A4124801
Chargennummer2392771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerA4124802,A4124801
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium >