Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Kit
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gibco™ KnockOut™ SR XenoFree CTS™ ermöglicht das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler Stammzellen (hESC) und humaninduzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC) in einem Zellkulturmedium, das nur humane oder humane rekombinante Proteine enthält, was den Übergang von hESC- und hiPSC-Forschung vom Labortisch zur Klinik erleichtert.
Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
Definiertes XenoFree Medium für hESC⁄iPSC-Stammzellkultur.
Erstes xeno-freies hESC⁄iPSC Produkt auf dem Markt für Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen.
GIBCO™ KnockOut™ SR XenoFree CTS™ enthält keine bovinen oder andere nicht-menschliche, tierische Bestandteile. Neben der Expansion und Erhaltung pluripotenter Stammzellkulturen kann KnockOut™ SR XenoFree CTS™ für die Kryokonservierung sowie Herkunfts- und Differenzierungsstudien mit hESC⁄hiPSC verwendet werden.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, z. B. Analysenzertifikaten, Herkunftszertifikaten und Zugriff auf Genehmigungsschreiben für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf.
Das KnockOut™ SR XenoFree CTS™ Kit enthält eine Flasche KnockOut™ SR XenoFree CTS™ als gefrorene Flüssigkeit in einer 500 ml- oder 100 ml-PET-Flasche und ein Produkthandbuch.
“Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.”
Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
GIBCO™ KnockOut™ SR XenoFree CTS™ enthält keine bovinen oder andere nicht-menschliche, tierische Bestandteile. Neben der Expansion und Erhaltung pluripotenter Stammzellkulturen kann KnockOut™ SR XenoFree CTS™ für die Kryokonservierung sowie Herkunfts- und Differenzierungsstudien mit hESC⁄hiPSC verwendet werden.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, z. B. Analysenzertifikaten, Herkunftszertifikaten und Zugriff auf Genehmigungsschreiben für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf.
Das KnockOut™ SR XenoFree CTS™ Kit enthält eine Flasche KnockOut™ SR XenoFree CTS™ als gefrorene Flüssigkeit in einer 500 ml- oder 100 ml-PET-Flasche und ein Produkthandbuch.
“Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.”
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) |
| Klassifikation | Serumfrei, xeno-frei |
| Form | gefroren |
| Produkttyp | Stammzell-Medien |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | HSA, Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | No Glucose, Kein Glutamin, No HEPES, No Phenol Red |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klinische und translationale Forschung |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 |
| Mehr anzeigen |
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.