Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gibco CTS KnockOut D-MEM is a basal medium that supports the growth of undifferentiated human embryonic (hESCs) and induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and contains no L-glutamine. The osmolarity is optimized to approximate that of mouse embryonic tissue.
KnockOut D-MEM CTS™ ist ein Basalmedium, das für das Wachstum undifferenzierter humaner embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen optimiert ist. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
Definiertes D-MEM für hESC⁄iPSC-Stammzellkultur
Optimierte Osmolarität für das Wachstum undifferenzierter hESC und iPSC
GIBCO™ KnockOut DMEM CTS™ bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
KnockOut D-MEM CTS™ ist ein Basalmedium, das für das Wachstum undifferenzierter humaner embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen optimiert ist. Die Osmolarität ist in Angleichung an embryonales Gewebe der Maus optimiert. Enthält kein L-Glutamin.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, z. B. Analysenzertifikaten, Herkunftszertifikaten und Zugriff auf Vollmachten für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
Für Forschungszwecke oder die nicht kommerzielle Herstellung von zellbasierten Produkten für die klinische Forschung. ACHTUNG: Nicht für direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere
KnockOut D-MEM CTS™ ist ein Basalmedium, das für das Wachstum undifferenzierter humaner embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen optimiert ist. Die Osmolarität ist in Angleichung an embryonales Gewebe der Maus optimiert. Enthält kein L-Glutamin.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, z. B. Analysenzertifikaten, Herkunftszertifikaten und Zugriff auf Vollmachten für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
Für Forschungszwecke oder die nicht kommerzielle Herstellung von zellbasierten Produkten für die klinische Forschung. ACHTUNG: Nicht für direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Stammzellen (embryonal), Stammzellen (iPS – induzierte pluripotente Stammzellen) |
| Klassifikation | Chemisch definiert |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | CTS KnockOut DMEM |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485 |
| Menge | 500 mL |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Format | Flasche |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.