Learn More
Gibco™ CTS™ B-27™ Supplement, XenoFree, minus vitamin A (50X)
Artikelnummer. 17875572 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17875572 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17875572 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A5047601
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CTS B-27 Supplement, XenoFree, minus vitamin A, is based on the classic serum-free B-27 supplement and designed to help meet regulatory requirements for cell therapy manufacturing.
Gibco CTS B-27 Supplement, XenoFree, minus vitamin A, is a cGMP-manufactured, serum-free supplement designed to meet regulatory requirements for cell therapy manufacturing. It supports the growth and differentiation of a variety of cell types derived from pluripotent stem cells (PSCs). The absence of vitamin A makes this formulation ideal for the cultivation and expansion of neural progenitor and stem cells without inducing differentiation until desired.
CTS B-27 Supplement XenoFree minus Vitamin A basiert auf dem klassischen serumfreien B-27 Supplement und wurde entwickelt, um die regulatorischen Anforderungen für die Herstellung von Zelltherapien zu erfüllen. Es unterstützt das Wachstum und die Differenzierung einer Vielzahl von Zelltypen aus pluripotenten Stammzellen (PSCs). Durch das Fehlen von Vitamin A eignet sich diese Formulierung ideal für die Kultivierung und Expansion von neuronalen Vorläuferzellen und Stammzellen, ohne dass eine Differenzierung nach Bedarf induziert wird.
CTS Qualität
Gibco CTS-Produkte werden an einem Standort hergestellt, der cGMP-konforme Methoden und Kontrollen für Medizinprodukte gemäß 21 CFR Teil 820 verwendet. Unsere von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Produktionsstätten sind nach ISO 13485– und ISO 9001–zertifiziert.
Begleitet von Unterlagen zur Unterstützung Ihres Zulassungsantrags
  • Zugang zu unserem Drug Master File (DMF) oder Regulatory Support File (RSF)
  • Rückverfolgbarkeitsdokumentation—Herkunftszertifikat, Analysenzertifikat, und Sicherheitsdatenblatt
Reduziertes Risiko durch Materialien tierischen Ursprungs und Komponenten humanen Ursprungs
CTS B-27 Supplement XenoFree minus Vitamin A ist nur mit rekombinanten Komponenten von AOF und Komponenten humanen Ursprungs formuliert. Um das Risiko einer viralen Clearance zu verringern, wurde die Verwendung von Komponenten, die vom Menschen stammen, auf ein Minimum reduziert und auf Materialien beschränkt, die dazu beitragen, die behördlichen Standards für die Spenderqualifizierung, Virentests und Virusinaktivierung zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 °C bis -20 °C und vor Licht geschützt lagern
Klassifikation Serum-free, Xeno-free
Konzentration 50X
Kulturtyp Cells derived from Pluripotent Stem Cells (PSCs)
Form Flüssig
Produkttyp Ergänzungsstoff
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.