Learn More
Abnova™ CTPS Recombinant Protein
Human CTPS full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH09408
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 1503
Molekulargewicht 90.75
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16173731
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001503-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16183731
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001503-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The catalytic conversion of UTP to CTP is accomplished by the enzyme cytidine-5-prime-triphosphate synthetase. The enzyme is important in the biosynthesis of phospholipids and nucleic acids, and plays a key role in cell growth, development, and tumorigenesis. The region to which the CTPS gene has been mapped is the location of breakpoints involved in several tumor types.
  • Theoretical MW (kDa): 90.75
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MKYILVTGGVISGIGKGIIASSVGTILKSCGLHVTSIKIDPYINIDAGTFSPYEHGEVFVLDDGGEVDLDLGNYERFLDIRLTKDNNLTTGKIYQYVINKERKGDYLGKTVQVVPHITDAIQEWVMRQALIPVDEDGLEPQVCVIELGGTVGDIESMPFIEAFRQFQFKVKRENFCNIHVSLVPQPSSTGEQKTKPTQNSVRELRGLGLSPDLVVCRCSNPLDTSVKEKISMFCHVEPEQVICVHDVSSIYRVPLLLEEQGVVDYFLRRLDLPIERQPRKMLMKWKEMADRYDRLLETCSIALVGKYTKFSDSYASVIKALEHSALAINHKLEIKYIDSADLEPITSQEEPVRYHEAWQKLCSAHGVLVPGGFGVRGTEGKIQAIAWARNQKKPFLGVCLGMQLAVVEFSRNVLGWQDANSTEFDPTTSHPVVVDMPEHNPGQMGGTMRLGKRRTLFQTKNSVMRKLYGDADYLEERHRHRFEVNPVWKKCLEEQGLKFVGQDVEGERMEIVELEDHPFFVGVQYHPEFLSRPIKPSPPYFGLLLASVGRLSHYLQKGCRLSPRDTYSDRIGSSSPDSEITELKFPSINHD
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09408
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
90.75
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CTPS
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
1503
CTPS (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKYILVTGGVISGIGKGIIASSVGTILKSCGLHVTSIKIDPYINIDAGTFSPYEHGEVFVLDDGGEVDLDLGNYERFLDIRLTKDNNLTTGKIYQYVINKERKGDYLGKTVQVVPHITDAIQEWVMRQALIPVDEDGLEPQVCVIELGGTVGDIESMPFIEAFRQFQFKVKRENFCNIHVSLVPQPSSTGEQKTKPTQNSVRELRGLGLSPDLVVCRCSNPLDTSVKEKISMFCHVEPEQVICVHDVSSIYRVPLLLEEQGVVDYFLRRLDLPIERQPRKMLMKWKEMADRYDRLLETCSIALVGKYTKFSDSYASVIKALEHSALAINHKLEIKYIDSADLEPITSQEEPVRYHEAWQKLCSAHGVLVPGGFGVRGTEGKIQAIAWARNQKKPFLGVCLGMQLAVVEFSRNVLGWQDANSTEFDPTTSHPVVVDMPEHNPGQMGGTMRLGKRRTLFQTKNSVMRKLYGDADYLEERHRHRFEVNPVWKKCLEEQGLKFVGQDVEGERMEIVELEDHPFFVGVQYHPEFLSRPIKPSPPYFGLLLASVGRLSHYLQKGCRLSPRDTYSDRIGSSSPDSEITELKFPSINHD
CTPS
Human
Recombinant
Solution