Learn More
Trajan™ Autosampler syringe removable needle LC tip style,
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
1 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
19 G
22 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.72 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-Spritzen
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Gasdicht
- Länge: 57 mm
- LC-Spitzenform
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.72 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsflüssigchromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.24 Zoll |
| Produkttyp | HPLC-Autosampler-Spritze |
| Modell | 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72 LC |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Mehr anzeigen |