Learn More
Hamilton™ Spritze 1701 N CTC (22 S / 51 / 3) Volumen: 10 μl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas, PTFE |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | 3 |
| Anschlusstyp | Zementiert |