Learn More
Abnova™ CTBP2 (Human) Recombinant Protein
Human CTBP2 full-length ORF ( AAH02486, 1 a.a. - 445 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001488-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16133701
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MALVDKHKVKRQRLDRICEGIRPQIMNGPLHPRPLVALLDGRDCTVEMPILKDLATVAFCDAQSTQEIHEKVLNEAVGAMMYHTITLTREDLEKFKALRVIVRIGSGYDNVDIKAAGELGIAVCNIPSAAVEETADSTICHILNLYRRNTWLYQALREGTRVQSVEQIREVASGAARIRGETLGLIGFGRTGQAVAVRAKAFGFSVIFYDPYLQDGIERSLGVQRVYTLQDLLYQSDCVSLHCNLNEHNHHLINDFTIKQMRQGAFLVNAARGGLVDEKALAQALKEGRIRGAALDVHESEPFSFAQGPLKDAPNLICTPHTAWYSEQASLEMREAAATEIRRAITGRIPESLRNCVNKEFFVTSAPWSVIDQQAIHPELNGATYRYPPGIVGVAPGGLPAAMEGIIPGGIPVTHNLPTVAHPSQAPSPNQPTKHGDNREHPNEQ
Spezifikation
Spezifikation
AAH02486
C-terminal binding protein 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1488
Wheat germ expression system
10 μg
CTBP2