missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CT83 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA552102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: QRNTGEMSSN STALALVRPS SSGLINSNTD NNLAVYDLSR DILNNFPHSI ARQKRILVNL SMVENKLVEL EHTLLSKGFR GASPHRKST Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 30%, Rat - 30%.
CT83 is a protein coding gene.
Spezifikation
| CT83 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CT83 | |
| Cancer/testis antigen 83; CT83; CXorf61; kita-kyushu lung cancer antigen 1; KKLC1; KK-LC-1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 203413 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.20 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q5H943 | |
| CT83 | |
| Recombinant protein corresponding to Human CT83. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92344). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur