Learn More
Huber CT50 Single OLÉ
Artikelnummer. 17457673
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C to 50°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
17457673 -50°C to 50°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17457673 Lieferant Huber Lieferanten-Nr. 3045.0003.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9675.00 CHF
    8910.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 765.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CT50 Single OLÉ cold trap can be connected to rotary evaporators or any other application requiring low temperatures for solvent recovery.
  • CT50 Single OLÉ Cold Trap
  • Temperature range: -50 to 50 °C
  • Cool down rate from 20°C to -45°C >= 2.5 min
  • Cool down rate from 20°C to -50°C >= 4 min
  • Power supply: 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • With natural refrigerant
  • RS232/serial with the LAI commands G,v,L (SpyLight compatible)
Spezifikation
Material Stainless Steel
Typ Cold Trap
Temperaturbereich (metrisch) -50°C to 50°C