Learn More
Labconco CT-Serie Gefriertrockner, 8-Port-Ansaugrohr – Standardkühlmittel
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Beschreibung
- Starkes, langlebiges Äußeres aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
- Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige, mit Betriebstemperatur bis zu -40 °C
- Verwendet ein HCFC-freies Kältemittelsystem (umweltfreundlicher)
- Beinhaltet einen 4-Liter-Edelstahl-Sammler
- Kommt entweder mit einem Acryldeckel (nur für -50 °C-Modelle) oder einem Edelstahldeckel
- Der Deckel enthält zwei Schnelltrennverbindungen für eine einfache Verbindung mit einem CentriVap Konzentrator
- Edelstahl-Abflussanschluss mit einem korrosionsbeständigen Nylonventil für einfaches Entwässern und lange Lebensdauer
- Eco-Cool-natürliches Kältemittel ist bei ausgewählten Modellen erhältlich
- -50-C-Modelle°verwenden einen 1/3-PS-Kompressor und können in weniger als 30 Minuten -50 °C erreichen
- -84-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -84 °C in weniger als 40 Minuten
- -105-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -105 °C in weniger als 40 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 4 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Kältemittel | Standardkühlmittel |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern pro Minute, gefriertrockenes Glas und Adapter sind erforderlich (nicht enthalten).