Learn More
CleanSpace™ Technology CST Particulate Standard TM3 P3 Filter
Alle ansehen CleanSpace Technology Produkte
Click to view available options
:
TM3 Filter
Beschreibung
- CleanSpace CST Particulate Filters TM3 P3 are suitable for protection against airborne particulates (dust, mists, fumes) with a particulate filtration efficiency ≥ 99.97%.
- CleanSpace CST filters are enabled to collect filter usage data which can be accessed by the CleanSpace Smart App.
- IMPORTANT: When selecting a CleanSpace filter please consult a Health and Safety specialist for advice on the appropriate respiratory equipment and filter use.
Spezifikation
Spezifikation
Kartusche/Filter | PARTIKEL |
Farbe | Black |
Material | Filter Media |
Produkttyp | Partikelfilter |
Größe | One Size |
Filtereffizienz | TM3 P3 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PRO CST1000 & ULTRA CST1010 |
Latexfrei | Yes |
Modell | CST1000 & CST1010 |
Menge | 3 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
SDS_17815085_EN.pdf
DateigrößeVersion: 482.4 kB
CE_17815085_EN.pdf
DateigrößeVersion: 282.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace™ Technology CST Particulate Standard TM3 P3 Filter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur