Learn More
CleanSpace™ Technology CST Nackenstütze
Artikelnummer. 17845085 Alle ansehen CleanSpace Technology Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17845085 S 1 Stück
17805095 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845085 Lieferant CleanSpace™ Technology Lieferanten-Nr. CST1019
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CleanSpace CST Nackenstützen wurden speziell entwickelt, um zusätzliche Positionierungsmöglichkeiten der Antriebseinheit für optimalen Tragekomfort zu bieten.
  • CleanSpace CST Nackenstützen wurden speziell entwickelt, um zusätzliche Positionierungsmöglichkeiten der Antriebseinheit für optimalen Tragekomfort zu bieten.
  • Kompatibel mit CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und CleanSpace ULTRA Netzteil (CST1012).
  • Hergestellt aus leichtem Polypropylen-Kunststoff.
  • Lässt sich direkt in die Stromversorgung einklicken und ist leicht austauschbar.
  • A CleanSpace Die CST-Nackenstütze ist NICHT als eigensicher zertifiziert.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polypropylen
Produkttyp Nackenstütze
Größe S