Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Dieses konzentrierte CSPD™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Marke:  Molecular Probes™ T2044
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12654315
  • 8190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Dieses CSPD™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase und alkalischer Phosphatase-markierter Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit.
• Das Chemolumineszenz-Substrat bietet hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat para-Nitrophenylphosphat (pNPP).
• Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer hohen Lichtleistung ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Kennzeichnungen mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Empfindlichkeit in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmemission bleibt mehrere Stunden lang bestehen. Lösungsassays erfordern chemilumineszierende Enhancer. Membranbasierte Assays erfordern sie möglicherweise auch für eine höhere Lichtleistung und Empfindlichkeit.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Southern, Northern und Western Blotting
25 ml
AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Raumtemperatur
Flüssig
CSPD™, NovaBright™
Alkalische Phosphatase
Flasche(n)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2105096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2021 Catalog NumberT2044
Chargennummer2104095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2021 Catalog NumberT2044
Chargennummer2103094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2021 Catalog NumberT2044
Chargennummer2101093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2021 Catalog NumberT2044
Chargennummer2012092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2021 Catalog NumberT2044
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate) > 25 ml