Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Artikelnummer. 12624325
Click to view available options
Menge:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12624325
Marke: Molecular Probes™ T2138
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses konzentrierte CSPD™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Dieses CSPD™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase und alkalischer Phosphatase-markierter Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit.
• Das Chemolumineszenz-Substrat bietet hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat para-Nitrophenylphosphat (pNPP).
• Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer hohen Lichtleistung ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Kennzeichnungen mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Empfindlichkeit in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmemission bleibt mehrere Stunden lang bestehen. Lösungsassays erfordern chemilumineszierende Enhancer. Membranbasierte Assays erfordern sie möglicherweise auch für eine höhere Lichtleistung und Empfindlichkeit.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern, Northern und Western Blotting
Produktlinie CSPD, NovaBright
Menge 100 ml
Substrat Alkalische Phosphatase
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Format Flasche(n)
Versandbedingung Raumtemperatur