Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Dieses konzentrierte CSPD™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Marke: Molecular Probes™ T2042
Beschreibung
Dieses CSPD™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase und alkalischer Phosphatase-markierter Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit.
• Das Chemolumineszenz-Substrat bietet hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat para-Nitrophenylphosphat (pNPP).
• Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer hohen Lichtleistung ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Kennzeichnungen mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Empfindlichkeit in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmemission bleibt mehrere Stunden lang bestehen. Lösungsassays erfordern chemilumineszierende Enhancer. Membranbasierte Assays erfordern sie möglicherweise auch für eine höhere Lichtleistung und Empfindlichkeit.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. | |
Southern, Northern und Western Blotting | |
5 ml | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) | |
Raumtemperatur |
Flüssig | |
CSPD™, NovaBright™ | |
Alkalische Phosphatase | |
Flasche(n) |