Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) with Nitro-Block™ Enhancer
Artikelnummer. 12664335
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12664335
Marke: Invitrogen™ T2217
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertiges chemolumineszierendes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder lösungsbasierten Assays.
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung von hoher Intensität ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Marker mit der höchstmöglichen Empfindlichkeit und dem höchstmöglichen Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Erkennen Sie alkalische Phosphatase- und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Einsatz in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sondenassays, Enzym-Assays und Reporter-Genassays
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
  • Enhancer erhöhen die Lichtleistung und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 100 ml
Nachweisverfahren Chemilumineszenz
Form Flüssig
Format Flasche
Produktlinie CSPD, Nitro-Block, NovaBright
Substrattyp Alkalische Phosphatase
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Versandbedingung Raumtemperatur