Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Gebrauchsfertiges chemolumineszentes Alkalische-Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder in lösungsbasierten Assays. Thermo Scientific CSPD™ Substrat (0,25 mM) kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden, wie z. B. immu
Marke:  Invitrogen™ T2143
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12654325
  • 1442.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung hoher Intensität ermöglicht den Nachweis alkalischer Phosphatase-Marker mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und höchstmöglichem Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Weist alkalische Phosphatase- und mit alkalischer Phosphatase markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nach.
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Chemilumineszenz
Flasche
Alkalische Phosphatase
Raumtemperatur
250 mL
Flüssig
CSPD™
Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2411074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog NumberT2143
Chargennummer2402073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberT2143
Chargennummer2001069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2020 Catalog NumberT2143
Chargennummer1907068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2020 Catalog NumberT2143
Chargennummer1810067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2020 Catalog NumberT2143
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) > Menge: 250 ml