Learn More
MP Biomedicals™ CSM-His-Leu-Lys-Trp-Ura
Artikelnummer. 11347939 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11347939
Marke: MP Biomedicals™ 114550022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CSM-His-Leu-Lys-Trp-Ura, Pulver
  • 5-Dropout von Komplettergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S.cerevisiae-Wachstumsmedien.
  • Die bewährte Formulierung ist in Komplett- und Dropout-Formulierungen erhältlich
  • Zur Verwendung mit DOB oder YNB mit den entsprechenden Stickstoff- und Kohlenstoffquellen zur kundenspezifischen Formulierung Ihrer eigenen selektiven synthetischen definierten Hefemedien
  • 5er Dropout-Komplettergänzungsmischung zur Selektion von Hefen, die Plasmide mit spezifischen Nährstoffmarkern enthalten, und zur Auswahl von Genfunktionen bei Transformationsexperimenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für die Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung CSM-HIS-LEU-LYS-TRP-URA-Pulver bei Umgebungstemperatur (15 bis 30 °C) lagern. CSM-HIS-LEU-LYS-TRP-URA-Pulver ist hygroskopisch und minimiert daher den Luftkontakt, wodurch Pulvermischungen länger gelagert werden können. Steriles Agarmedium bei 4 °C lagern und flüssiges Medium bei 15 bis 30 °C bei gedämpftem Licht lagern.
Beschreibung 5-Dropout von Komplettergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cerevisiae-Wachstumsmedien. Die bewährte Formulierung ist in Komplett- und Dropout-Formulierungen erhältlich.
Form Pulver
Produkttyp Zellkulturmedien
Sterilität Steril
Zusammensetzung Dropout-Supplemente mg/l Adenin 0 L-Arginin HCl 50 L-Asparaginsäure 80 L-Histidin HCl 0 L-Isoleucin 50 L-Leucin 0 L-Lysin HCl 50 L-Methionin 20 L-Phenylalanin 50 L-Threonin 100 L-Tryptophan 0 L-Tyrosin 50 Uracil 0 L-Valin 140
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für Wachstumsmedien von S. cerevisiae verwendet
pH 4,0 bis 4,4
Menge 100 g