Learn More
Velp Scientifica™ CSF6 DIäTETISCHER BALLASTSTOFFEXTRAKTOR 230V/50HZ .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11755814 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen unitSize
11755814 230 V, 50 Hz 1 Stück
15339484 230 V, 60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755814 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F30420210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die letzte Filtrations- und Waschphase der enzymatischen Methode zur Extraktion von Ballaststoffen. Die Velp Scientifica™ CSF6 Filtrationseinheiten können eine oder mehrere Proben verarbeiten.
  • Kurze Filtrationszeit - unter 20 Minuten, auch für 6 Proben
  • Pumpe zur Beschleunigung des Filtrationsprozesses und Waschens
  • Machen Sie verstopfte Tiegel mit einer Luftpumpe zur Verbesserung der Filtrationsqualität frei
  • Elekt
Spezifikation
Produkttyp Filtereinheit
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Letzte Filtrations- und Waschphase der enzymatischen Methode zur Extraktion von Ballaststoffen.
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 420 mm
Breite (metrisch) 750 mm
Gewicht (metrisch) 28 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz