Learn More
BD Biosciences™ CS &T RUO Beads
Artikelnummer. 15879881
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
150 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
150 Tests
50 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
15879881 150 Tests 150 Tests
15849991 50 Tests 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879881 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 661415
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Automatische Charakterisierung, Verfolgung und Berichterstattung von Leistungsmessungen unterstützter Systeme BD Durchflusszytometer.
  • Verwendung mit BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO und BD FACSMelody.
  • Ermöglichen Sie der Software, Leistungsmessungen der unterstützten Systeme automatisch zu charakterisieren, zu verfolgen und zu melden. BD Durchflusszytometer.
  • Wird für die Qualitätskontrolle von Instrumenten (QC) verwendet, um Leistungsmessungen von unterstützten Durchflusszytometern zu charakterisieren, zu verfolgen und darüber zu berichten, sowie für die Lasereinrichtung.
  • Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Three 3 mL vials at 50 tests per vial for 150 tests per kit
Anzahl Tests 150 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Nach der Verdünnung sind die Kügelchen bei Lichtschutz 24 Stunden lang °bei 2 °C °bis 8 °C bzw. 8 Stunden lang °bei 15 °C bis 25 °C stabil.
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads