Learn More
BD Biosciences™ CS&T Beads (CE/IVD)
Product Code. p-7162076
Click to view available options
Anzahl Tests:
150 Tests
50 Tests
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15806349
Brand: BD Biosciences™ 656504
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bieten eine standardisierte Methode zur Qualitätskontrolle der Optik, Elektronik und Fluidik des Geräts sowie zur Anpassung der Fluoreszenzkompensation.
  • Wird auf einem BD Durchflusszytometer verwendet.
  • Bietet eine standardisierte Methode zur Qualitätskontrolle der Optik, Elektronik und Fluidik des Geräts sowie zur Anpassung der Fluoreszenzkompensation.
  • Bei einigen BD-Geräten werden BD CS&T Beads auch zur Einstellung der Detektorspannungen verwendet.
  • Suspension von Fluorosphären mit gleichmäßiger und stabiler Größe und Fluoreszenzintensität.
  • Wird für die Qualitätskontrolle (QC) von Geräten verwendet, um Leistungsmessungen unterstützter Durchflusszytometer zu charakterisieren, zu verfolgen und zu melden.
  • Gefärbt mit Fluorochromen, die von den Lasern des Zytometers angeregt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Fläschchen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern.
Anzahl Tests 50 Tests
Stabilität Die Beads sind bis zu dem auf dem Fläschchenetikett angegebenen Verfallsdatum stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben.Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.Nach der Verdünnung sind die Beads 8 Stunden lang bei 2 °C – 25 °C stabil
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads