Learn More
Crystallized Bovine Albumin, Thermo Scientific Chemicals
Crystallized Bovine Albumin
64.98 CHF - 735.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15805068
|
Thermo Scientific
J10856.06 |
5 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15815068
|
Thermo Scientific
J10856.09 |
10 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15825068
|
Thermo Scientific
J10856.22 |
100 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Source: Bovine blood
- Assay (electrophoresis): ≥99%
- Identity: By IR
- Protein: ≥98%
- pH (7%, 0.15M NaCl): 5.0 - 5.4
- Moisture (KF) when packaged: %le;5.0%
- Sodium (Na): 0 - 5.0mg/g
- Chloride (Cl): 0 - 3.0mg/g
- CAS: 9048-46-8
RUO – Research Use Only