Learn More
Thermo Scientific™ Kristallisiertes Rinderalbumin
Kristallisiertes Rinderalbumin
Marke:  Thermo Scientific™ J10856.22
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825068
  • 706.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Quelle: Rinderblut
  • Assay (Elektrophorese): ≥ 99 %
  • Identität: Durch IR
  • Protein: ≥ 98 %
  • pH (7 %, 0.15 M NaCl): 5.0 – 5.4
  • Feuchtigkeit (KF) bei Verpackung: %le;5.0 %
  • Natrium (Na): 0 bis 5.0 mg/g.
  • Chlorid (Cl): 0 bis 3.0 mg/g.
  • CAS-Nr: 9048-46-8
Spezifikation
Spezifikation
Kristallisiert
100g
Kunststoffflasche
Crystallized powder
5.0 - 5.4
Bovine blood
Bovine Albumin