Learn More
Affymetrix/USB™ Crystallized Bovine Albumin
Crystallized Bovine Albumin
Marke:  Affymetrix/USB™ J10856.09
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815068
  • 104.39 CHF / 10 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Source: Bovine blood
  • Assay (electrophoresis): ≥99%
  • Identity: By IR
  • Protein: ≥98%
  • pH (7%, 0.15M NaCl): 5.0 - 5.4
  • Moisture (KF) when packaged: %le;5.0%
  • Sodium (Na): 0 - 5.0mg/g
  • Chloride (Cl): 0 - 3.0mg/g
  • CAS: 9048-46-8
Spezifikation
Spezifikation
Crystallized
10g
Plastic bottle
5.0 - 5.4
Bovine blood
Bovine Albumin
Videos