Learn More
Kristallviolettlösung (nicht wässriger Indikator) Entsprechend dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Artikelnummer. 11454679 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11454679
Marke: Reagecon 1022901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Qualitativ hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Bei manuellen Titrationen ändern Indikatortitrant oder Analyt seine Farbe. Diese Farbänderung ist bei solchen Titrationen mit Abstand die wichtigste Methode der Endpunkterkennung.
  • Eine qualitativ hochwertige Indikatorlösung wie die Reagecon Indikatorlösung erleichtert die Endpunkterkennung auf klare und eindeutige Weise und ist für eine präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Verpackung Braune Winchester-Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRYSTAL VIOLET SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, C.I. Basic Violet 3