Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, Indikator
Kristallviolett, C25H30CLN3, CAS-Nummer 548-62-9, 90-94-8, Grundviolett 3, C.I.42555, Gentian Violet, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Pure, Gefahr, GHS H-Satz:Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.Gesundheitsschädlich beim VerschluckenVerursacht schwere Augenschäden.Kann zu Krebs führen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 212125000
Additional Details : CAS : 548-62-9 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10177663
  • 293.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Crystal Violet
Indicator, Pure
C25H30ClN3
13, 756
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
[4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
11057
407.99
Glasflasche
215.0°C
548-62-9,90-94-8
MFCD00011750
15, 4430
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
407.986
CHEBI:41688
Rein
500 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation