Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, hohe Reinheit, biologischer Farbstoff
Artikelnummer. 10772461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772461 500 g 500 Gramm
10402041 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772461 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 CHF
    279.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 58.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crystal Violet
Schmelzpunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 9% max. (110°C)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C25H30ClN3
MDL-Nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Farbe Grün
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Menge 500 g
InChI-Schlüssel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formelmasse 407.99
Reinheit (%) ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Güte Rein