Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ R3607 Schlauch, kristallklar, nicht konfiguriert
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche ohne Konfiguration eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
70.05 CHF - 83.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Tygon R3607 |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 32.8 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 1000 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15113226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-07L-ND |
Orange/weiß | 0,64 mm |
83.65 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15153226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10L-ND |
weiß/schwarz | 0,95 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15183226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13L-ND |
Rot/rot | 1,14 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10092393
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18L-ND |
Blau/Blau | 1,65 mm |
82.75 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15183216
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05L-ND |
Orange/Gelb | 0,51 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15123226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09L-ND |
Kristallklar | 0,89 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15133236
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21L-ND |
Violett/Violett | 2,06 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15133226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-11L-ND |
Kristallklar | 1.02 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12068908
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24L-ND |
Violett/Weiß | 2,79 mm |
70.05 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Tubing | |
32.8 ft. | |
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden | |
-50 °C | |
165.2°F |
Tygon R3607 | |
1000 cm | |
-58°F | |
1/Packung | |
74 °C |