Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ R3607 Schlauch, kristallklar, nicht konfiguriert
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,51 mm
0,64 mm
0,89 mm
0,95 mm
1.02 mm
1,14 mm
1,65 mm
2,06 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Kristallklar
Orange/Gelb
Orange/weiß
Rot/rot
Violett/Violett
Violett/Weiß
weiß/schwarz
Packungsgröße:
10 Meter
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, NSF, 3-A, entspricht USP Klasse VI, NSF, 3-A, USP Class VI |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.04 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,95 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.1 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,65 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 32.8 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1000 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,85 mm |
| Mehr anzeigen |