Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ R3607 Schlauch, kristallklar, nicht konfiguriert
Artikelnummer. 15123226
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,51 mm
0,64 mm
0,89 mm
0,95 mm
1.02 mm
1,14 mm
1,65 mm
2,06 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Kristallklar
Orange/Gelb
Orange/weiß
Rot/rot
Violett/Violett
Violett/Weiß
weiß/schwarz
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 15123226
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07053409LND
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche ohne Konfiguration eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Farbcode Orange/orange
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.04 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Tygon R3607
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2,59 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 32.8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 1000 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0,85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1
Schlauchgröße 0,89 x 0,85mm
Farbe Kristallklar
Härte 55 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (English) 165.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche