Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ R3607 Schlauch, kristallklar, nicht konfiguriert
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche ohne Konfiguration eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences 070534-05L-ND
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 15183216
  • 70.05 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Specifications
Specifications
Tubing
0.02 in.
Tygon R3607
2,31 mm
1000 cm
0,90 mm
-58°F
Je 1
Orange/Gelb
Flexibel
74 °C
USP-Klasse VI
0,51 mm
0.09 in.
32.8 ft.
0.04 in.
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
-50 °C
0,51 x 0,90mm
55 (Shore A)
165.2°F