Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Artikelnummer. 11704648
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.13 mm
0.51 mm
0.64 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1.30 mm
1,42 mm
1,52 mm
1.65 mm
2,54 mm
2,79 mm
3.17 mm
Gesamtlänge (metrisch):
38,1 cm
38.1 cm
10 m
Dicke (metrisch):
0,85 mm
0.85 mm
0,90 mm
0.90 mm
Farbe:
Blau/Blau
Grau/Grau
Kristallklar
Orange/Gelb
Orange/orange
Orange/weiß
Rot/rot
Schwarz/Schwarz
Schwarz/Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Farbe unitSize
11704648 0.51 mm 38.1 cm 0.90 mm Orange/Gelb 12 Stück
12340160 0.13 mm 38.1 cm 0.90 mm Orange/orange 12 Stück
11714648 0.64 mm 38.1 cm 0.90 mm Orange/weiß 12 Stück
10320881 0,76 mm 38,1 cm 0,85 mm Schwarz/Schwarz 12 Stück
15103216 1,14 mm 38,1 cm 0,85 mm Rot/rot 12 Stück
11734648 1.30 mm 38.1 cm 0.85 mm Grau/Grau 12 Stück
15183206 1.65 mm 38.1 cm 0.85 mm Blau/Blau 12 Stück
11749744 3.17 mm 38.1 cm 0.85 mm Schwarz/Weiß -
10773816 1,42 mm 38,1 cm 0,90 mm Kristallklar 12 Stück
13474815 1,02 mm 10 m 0,85 mm Kristallklar 12 Stück
15123216 2,54 mm 10 m 0,85 mm Kristallklar 12 Stück
15133216 2,79 mm 10 m 0,85 mm Kristallklar 12 Stück
15171773 1,52 mm 10 m 0,85 mm Kristallklar 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11704648 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 07053505ND
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Tygon™ Der Schlauch LMT-55 mit Drei-Stopp-Konfiguration eignet sich für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien.
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbcode Orange/orange
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.51 mm
Material Tygon R3607
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 38.1 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 0.90 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Schlauchgröße 0.51 x 0.90 mm
Farbe Orange/Gelb
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche