Learn More
Kartell™ Crystal Clear (TPX™) PMP Messkolben mit Schraubverschluss
Hergestellt aus Polymethylpenten. Kartell™ volumetrische Kolben mit Schraubverschluss haben eine dicke Wand, die Verzerrungen eliminiert, und dünne Hälse, die die endgültige Messung präzise machen. Die Kolben sind chemisch sauberer als Glas und chemikalisch nicht absorbierend.
Marke:  Kartell™ 0249100
Artikelnummer. 10308661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 CHF
    292.04 CHF / 20 Stück
    Sparen 34.96 CHF
    10% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben erzeugen keinen Meniskus, wodurch endgültige Messwerte leicht abzulesen sind. Dank der dicken Wände entstehen keine Verzerrungen und der schmale Hals erleichtert ein präzises Ablesen. Chemisch nicht aufnahmefähig. Autoklavierbar.