Learn More
Kartell™ PMP (TPX™)-Messzylinder mit hoher Form, glasklar
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
30 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
100 ml
Graduierungen:
10 ml
100 ml
Beschreibung
Zur besseren Reproduzierbarkeit mit permanenten Graduierungen.
- Hergestellt aus Polymethylpenten (TPX™)
- Kristallklar
- Autoklavierbar; kann für Flüssigkeiten bis 170 °C verwendet werden
- Keine Benetzung und kein Meniskus
- Chemisch nicht absorbierend und sauberer als Glas
- Pentagonaler Fuß für zusätzliche Standfestigkeit
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Form | Zylindrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Base Type | Pentagonal |
| Höhe (metrisch) | 361 mm |
| Typ | Graduierter Messzylinder |