Learn More
Multiroir Controlec™ BOX AUFKLAPPBAR ABS WEISS
Artikelnummer. 11729052
Artikelnummer. 11729052
Marke: Multiroir Controlec™ 50010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Multiroir Controlec™ Aufbewahrungsbox aus durchsichtigem ABS eignet sich zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände. Die Box aus durchsichtigem ABS-Kunststoff ist mit einem dicht schließenden Deckel versehen und völlig transparent.
  • Robust und stoßfest
  • Vollständig transparent
  • Mit Deckel
Spezifikation
Farbe Weiß
Material ABS
Form Rechteck
Produkttyp Gestell
Länge (metrisch) 122 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 175 mm
Gewicht (metrisch) 0,47 kg