Learn More
Epredia™ Cryotome™ FSE Kryostate
Artikelnummer. 12087159 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 12087159 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A78900003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduzieren Sie mittels schneller Temperatureinstellung die Aufarbeitungszeit mit dem Thermo Scientific™ Cryotome™ FSE Kryostaten. Erzeugt ermüdungsfrei qualitativ hochwertige Schnitte.
Thermo Scientific Cryotome™ FSE.
Die Instrumente der fünften Generation sind ausgelegt für Klinikanforderungen
Verfügt über eine geräumige Kammer, farbige Kryokassetten und ein hochwertiges Klingenhalterdesign, um einfach zu identifizierende Gefrierschnitte zu erhalten. Produziert schnell qualitativ hochwertige Gefrierschnitte, der Benutzer ermüdet weniger.
Kryokammer
--Geräumige Kammer Temperatureinstellung zwischen 0 ºC und -35 ºC
--Kryobar mit einstellbarer Temperatur und geeignetem Schnellkühlsystem (bis zu -50°C), das die Proben schnell kühlt, um zu verhindern, dass sich Eiskristalle bilden
--Schnelle Temperatursteuerung optimiert den Laborablauf, das Kryotom kühlt schnell von der Umgebungstemperatur auf die eingestellte Temperatur
--Ein duales Kompressorensystem gewährleistet die Probensicherheit, indem die Proben bei einem Geräteausfall weiterhin gefroren bleiben
Mikrotom
--Das Mikrotom liegt ausserhalb der Kryokammer, wodurch es einfacher und schneller zu säubern ist
--Die Lateralverschiebung des Klingenhalters maximiert die Nutzung der Klinge, ohne dass diese gelöst werden muss
--Farbcodierte Hebel erleichtern die Bedienung
--Der Winkel der Klemmplatte ermöglicht ein einfaches Aufnehmen der Probe
--Durch ein „Schnellauftausystem“ kann die Probe schnell aus der Kryokassette entnommen werden
--Einstellung der Schnittdicke: 1 bis 20 üm in 1 üm Schritten, 20 bis 60 üm in 5 üm Schritten
--Gesamtobjekthub 57mm
--Gesamobjekthub von 25mm
--Trimmrad, 8 üm Vertiefungen
--Motorisierter Grobvorschub 1mm/s
Ergonomie und Sicherheit
--Intuitive mehrsprachige Touchscreen-Anzeige für einen einfachen Betrieb
--Der Kryostat vefügt über eine Formaldehyddesinfektion der Kryokammer – eine bewährte Methode gegen Tuberkulose-Bakterien und viele andere bekannte
Krankheitserreger
--Sicherheitscode mit mehreren Zugangsberechtigungen schützt vor unbefugtem Zugriff und Änderungen des Protokolls, Fernalarm im Fall eines Systemausfalls
--Der automatische Formaldehyddesinfektionszyklus desinfiziert die Kryokammer
--Automatisch sicherndes Handrad beugt Verletzungen während der Arbeit an Klinge und Probe vor
--Der erhöhte Schnittbereich und die dreistufig einstellbare Fussstütze verringern Ermüdungserscheinungen
--Die separate Kühlung des Probenhalters ermöglicht ein verbessertes Schneiden verschiedener Gewebearten, 0 ºC bis 45 ºC innerhalb von ±10°C der Kammertemperatur
Technische Daten
Masse (Handrad nicht enthalten) (T/B/H): 74/70/125cm, max.
Arbeitshöhe: 105cm
Gewicht: 125 kg
Lieferumfang
Kryokassetten (verschiedene Grössen), Kassettengriff, 3 Wärmeableiter (Standard, halbes Gewicht und doppeltes Gewicht), Schraubenschlüssel, Pinsel für Gewebereste, Pinsel zur Schnittabnahme, Bedienungsanleitung, Betreiber-CD, Montageanleitung, Wartungsprotokollbuch, Abfallwanne, Kryobarfassung, rechtes Ablageregal, Kryobaridentifizierung und Standortabdeckung, Kryobarabdeckung.
Zertifizierungen und Richtlinienerfüllung
Gerät erfüllt IEC 61010, CSA, UL und CE-Zeichen (in Übereinstimmung mit der In-vitro-Diagnostikrichtlinie)
Beschreibung: Cryotome FSE 230 V, 50 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung FE Model, 230V 50/60Hz
Zertifizierung/Konformität IEC 61010, CSA, UL, and CE Mark
Enthält X-Y orientation specimen head, Cryocassettes (various sizes and styles), Cryobar with Cryocassette identifier (six positions, six heat sink block positions, and plastic cover), footrest (adjustable to three positions), lockable heated window, heat extractors (one each standard weight, half weight, and double weight), specimen and tool storage shelves, debris tray and brush, touchscreen display, service record book, pack of four Cryobar cassette identification labels, operator manual (specify language)
Sektionsbereich 1 to 20μm in 1μm steps, 20 to 60μm in 5μm steps
Länge Vertikalschnitt 57 mm
Horizontale Probenbewegung 25 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 29 in.
Tiefe (metrisch) 74 cm
Höhe (angloamerikanisch) 49 in.
Höhe (metrisch) 125 cm
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Breite (metrisch) 70 cm
Kammertemperatur 0°C to -35°C
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Gewicht (angloamerikanisch) 275 lb.
Gewicht (metrisch) 125 kg