Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Abfallschale
Antirollplatte aus Glas
Breiter Pinsel (Abfall)
Breites Regal
Kreisförmige Kryokassette, 10 mm
Kryostat Kryokassetten, 25 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat Kryokassetten, 40 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat-Kryokassetten, 25 mm, ringförmig, mit Griff
Kryostat-Kryokassetten, 35 mm, ringförmig, mit Griff
Kühlkörper, Standard
Kühlkörper; doppeltes Gewicht
Schmale Ablage
Schmaler Pinsel
Tiefkühlleistenabdeckung
Werkzeugablage
Zur Verwendung mit (Geräte):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
- Ein an einem vertikalen Schaft angebrachter multipositionaler Kühlkörper ermöglicht gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entnehmen aus dem Präparat; kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
- Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf das aktive Peltier-Element gelegt werden
- Die Gefrierscheibe wird in Verbindung mit einem Kühlkörper verwendet, um die Abflachung und das Einfrieren von Gewebeproben zu unterstützen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Anti-Roll-Platte aus Glas |
| Produkttyp | Antirollplatte aus Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FSE/FE/SME/E |