Learn More
Fisherbrand™ Cryotags™ Etikettenbögen
Selbstklebende Etikettenbögen für die sichere und unverfälschte Kennzeichnung von Kryoröhrchen und anderen Laborgeräten.
Marke: Fisherbrand™
61.27 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständigkeit von &minus,196& Grad; bis +150& Grad;°C
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100& °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150& °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- 20 Blätter pro Packung
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Ja | |
None | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Sichere Etikettierung | |
3 quer; 10 nach unten | |
20 Tücher/Pckg. | |
67 x 25 mm | |
67 x 25 mm |
Acryl | |
Weiß | |
Sheet | |
Single-side Printable | |
Non-sterile | |
Gestelle und Behälter | |
119 | |
600/Packung | |
−196 °C bis +150 °C |