Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten für Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Kryostate mit Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70-Zubehör.
Marke: Epredia™ 152020
320.98 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten für Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70 Kryostate mit Epredia™ CryoStar™ NX50 und NX70-Zubehör.
Das Zubehör umfasst:
Spezifikation
Stahlmesser | |
C | |
Epredia™ | |
16 cm |
Messer | |
Stahl | |
Nein |