missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Cryopreserved Hepatocyte Plating Medium (CHPM™)

Artikelnummer. 10400090
Click to view available options
Menge:
50 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10400090

Marke: Gibco™ CM9000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kryokonserviertes Hepatozyten-Plattenmedium (CHPM)

Kryokonserviertes Hepatozyten-Plattenmedium (CHPM) zur Beschichtung von Gibco™ kryokonservierten humanen Hepatozyten für eine optimale Anhaftung und Bildung von Einschichten.

Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.

Verwandter Link

Erfahren Sie mehr über unsere Reagenzien für die Hepatozyten-Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Zelltyp Hepatozyten
Klassifikation Supplementiert mit FKS
Form Flüssig
Produkttyp Hepatozyten-Supplement
Sterilität Steril
Mit Additiven Phenolrot
Produktlinie Gibco
Menge 50 ml
Bemerkungen Firmeneigene Rezeptur von AP Sciences
Versandbedingung Nasseis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt