Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 1 , Rack # 4000005
CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1 und 2, Gestelle 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 3, Racks 4000001 , 4000002
CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 40000379
CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011
CryoPlus 4, Racks 4000005
Außenhöhe (angloamerikanisch):
3,5 Zoll
4 Zoll
5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vervollständigen Sie Ihre Lagerungslösung für die Dampfphase und integrieren Sie die Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und -rahmen für die Dampfphasenaufbewahrung in Ihr CryoPlus™ LN2-Kryokonservierungssystem.
Vertikal
- 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000011
Quadratisch
- 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000001
- 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000002
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000005
- 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell Nr. 4000003
- 5,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000004
SUC-1 (Gestell zur Aufbewahrung von Kanisterstöcken)
- 3,5 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000379
Dreieckig
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000097
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000100
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000101
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000108
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000109
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000110
- 4,0 Zoll-Podest für Gestell Modell-Nr. 4000111
Rahmen
- Beutelkapazität 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 Plätze für Kassetten
- Beutelkapazität 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 Plätze für Kassetten
- Beutelkapazität 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 Plätze für Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Podest |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 40000379 |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
| Aufnahmevermögen | Gestelle |
| Fassungsvermögen des Gestells | 4 |