Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter
Artikelnummer. 17226284 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
2 ml PHIOLE Boxen
4 ml PHIOLE Boxen
5 ml PHIOLE Boxen
Gestell, vertikal; flüssige Phase
Vertikales Gestell
Enthält:
10 Kartons mit 81 Zellteiler
11 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
11 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler
11 Kartons mit 100 Zellteiler
11 Kartons mit 81 Zellteiler
12 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler
12 Kartons mit 100 Zellteiler
12 Kartons mit 81 Zellteiler
13 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
13 Kartons mit 100 Zellteiler
13 Kartons mit 81 Zellteiler
4 Boxen
5 Pappschachteln (100 Zellteiler)
6 Kartons mit 100 Zellteiler
7 Kartons mit 100 Zellteiler
7 Kartons mit 81 Zellteiler
8 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
8 Kartons mit 100 Zellteiler
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Packungsgröße
17226284 2 ml PHIOLE Boxen 11 Kartons mit 81 Zellteiler 1 Stück
10294604 4 ml PHIOLE Boxen 11 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
15186265 2 ml PHIOLE Boxen 11 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler 1 Stück
10355914 4 ml PHIOLE Boxen 7 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
10011684 4 ml PHIOLE Boxen 6 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
10315964 2 ml PHIOLE Boxen 13 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
11894540 2 ml PHIOLE Boxen 13 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler 1 Stück
10254564 2 ml PHIOLE Boxen 8 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
16630703 4 ml PHIOLE Boxen 8 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler 1 Stück
11786509 2 ml PHIOLE Boxen 7 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
10795715 2 ml PHIOLE Boxen 12 Kartons mit 100 Zellteiler 1 Stück
10376174 5 ml PHIOLE Boxen 7 Kartons mit 81 Zellteiler 1 Stück
10386174 2 ml PHIOLE Boxen 13 Kartons mit 81 Zellteiler 1 Stück
10375764 2 ml PHIOLE Boxen 10 Kartons mit 81 Zellteiler 1 Stück
15531724 2 ml PHIOLE Boxen 11 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler 1 Stück
11834770 2 ml PHIOLE Boxen 12 Kartons mit 81 Zellteiler 1 Stück
15742522 2 ml PHIOLE Boxen 12 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler 1 Stück
10264564 Vertikales Gestell 4 Boxen 1 Stück
10506474 Gestell, vertikal; flüssige Phase 5 Pappschachteln (100 Zellteiler) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17226284 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 CHF
    861.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen der Benutzerfreundlichkeit der Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2-Speichersysteme mit Gestellen und Haltern der CryoPlus Serie.
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Vertikalgestelle, flüssige Phase
  • 2 ml, 5 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
Vertikalgestelle, Dampfphase
  • 2 ml, 4 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
Quadratische Gestelle, flüssige Phase
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
  • 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Gitter)
Quadratische Gestelle, Dampfphase
  • 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
  • 4 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
  • 4 ml, 7 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
  • 5 ml, 6 Boxen aus Pappe (100 Gitter)
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
  • 2 ml-, 4 ml-, 5 ml-Röhrchen und Strohhalme, inklusive 8 Kanistern
Dreieck-Gestell, flüssige Phase
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
  • 2 ml, 12 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
  • 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (81 Gitter)
Dreieck-Gestell, Dampfphase
  • 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
  • 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
  • 2 ml, 10 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 2 ml PHIOLE Boxen
Kapazität (angloamerikanisch) 7,06 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1
Enthält 11 Kartons mit 81 Zellteiler
Aufnahmevermögen 11 Schachteln/Rack
Fassungsvermögen des Gestells 11 Boxes