Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Behälter, Rahmen und Trennwände
Artikelnummer. 17843394 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Aufnahmevermögen:
Beutel (25 ml)
Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml)
Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml)
Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml)
Fläschchen (2 ml)
Gambro DF-200 Beutel (500 ml)
Gambro DF-700 Beutel (700 ml)
Typ:
Kanister
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
Plattformtrenner
Rahmen, Dampfphase
Rahmen, flüssige Phase
Schiebekanister
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
6 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen Typ Packungsgröße
17843394 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Gambro DF-700 Beutel (700 ml) Kanister -
11841200 CryoPlus 3 Gambro DF-200 Beutel (500 ml) Plattformtrenner 1 Stück
11851200 CryoPlus 3 Gambro DF-700 Beutel (700 ml) Plattformtrenner 1 Stück
11861200 CryoPlus 4 Gambro DF-200 Beutel (500 ml) Plattformtrenner 1 Stück
11857993 CryoPlus 2 Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) Plattformtrenner 1 Stück
10705725 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Gambro DF-200 Beutel (500 ml) Kanister 1 Stück
10091584 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml) Kanister 1 Stück
10386764 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) Kanister 1 Stück
15549251 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Gambro DF-200 Beutel (500 ml) Kanister 1 Stück
15542066 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Gambro DF-700 Beutel (700 ml) Kanister 1 Set
11821200 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Gambro DF-200 Beutel (500 ml) Rahmen, flüssige Phase 1 Stück
11831200 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) Rahmen, flüssige Phase 1 Stück
15700797 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml) Rahmen, flüssige Phase 1 Stück
11847993 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) Rahmen, flüssige Phase 1 Stück
15511701 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fläschchen (2 ml) Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase 1 Stück
12790348 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) Kanister 1 Stück
15247476 CryoPlus 1 Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) Plattformtrenner 1 Stück
15227476 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) Rahmen, Dampfphase 6 Stück
15366524 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) Rahmen, flüssige Phase 1 Stück
15855232 CryoPlus 1, 2, 3, 4 Beutel (25 ml) Schiebekanister 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17843394 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.60 CHF
    77.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.10 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximieren Sie die Kapazität und schützen Sie die Probenintegrität mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kanistern, Rahmen und Trennwänden zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2-Kryokonservierungssystemen.
Maximale Kapazität und Schutz der Probenintegrität. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kanister, Rahmen und Trennwände sind zur Verwendung mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen. Eignet sich ideal für die Lagerung von Blut, Bluter
Rahmen (flüssig)
  • 50 ml Beutelkapazität Fenwal 4R9951, fasst 7 Kanister
  • 250 ml Beutelvolumen Fenwal 4R5461, fasst 4  Kanister
  • 500 ml Beutelkapazität Fenwal 4R5462, fasst 4  Kanister
  • 500-ml-Beutelkapazität, Gambro DF-200, fasst 4  Kanister
  • 700 ml Fassungsvermögen, Gambro DF-700, fasst 4  Kanister
Kanister
  • 50 ml Beutelkapazität Fenwal 4R9951, Schwingarmbehälter
  • 250 ml Beutelvolumen Fenwal 4R5461, Schiebebehälter
  • 500 ml Beutelkapazität Fenwal 4R5462, Schiebebehälter
  • 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
  • 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
  • 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
Plattformtrenner
  • 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Behälter
  • 250 ml Fenwal 4R5461 für Rahmen und Behälter
  • 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Behälter
  • 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
  • 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kanister
Kapazität (metrisch) 700 mL
Ausführung der Tür Schiebbar
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1, 2, 3, 4
Aufnahmevermögen Gambro DF-700 Beutel (700 ml)