Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Kanister, Rahmen, Trenner
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ LT4000333
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Entwickelt für maximale Kapazität und Probenschutz.
Rahmen (flüssig)
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, für 7 Kanister
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, für 4 Kanister
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, für 4 Kanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, für 4 Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, für 4 Kanister
Kanister
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, Ausschwingarm-Kanister
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
Plattformtrenner
- 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Kanister
- 250 ml Fenwal 4R5461 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
- 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
Spezifikation
Kassetten; Beutelkapazität 700 ml; Gambro DF-700 Schiebekanister | |
700 mL | |
CryoPlus 1 , CryoPlus 2, CryoPlus 3, 4 CryoPlus |
Kassetten | |
Schiebetüren | |
Gambro DF-700 Beutel (700 ml) |