Learn More
- Home
- Products
- Kühllagergeräte
- Zubehör für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
- Thermo Scientific™ CryoPlus™ Behälter, Rahmen und Trennwände
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Behälter, Rahmen und Trennwände
Product Code. 10091584 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Aufnahmevermögen:
Beutel (25 ml)
Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml)
Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml)
Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml)
Fläschchen (2 ml)
Gambro DF-200 Beutel (500 ml)
Gambro DF-700 Beutel (700 ml)
Typ:
Kanister
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
Plattformtrenner
Rahmen, Dampfphase
Rahmen, flüssige Phase
Schiebekanister
Unit Size:
1 Set
1 Stück
6 Stück
20 product options available for selection
| Product Code. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Typ | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10091584 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml) | Kanister | 1 Stück |
| 11841200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) | Plattformtrenner | 1 Stück |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-700 Beutel (700 ml) | Plattformtrenner | 1 Stück |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) | Plattformtrenner | 1 Stück |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) | Plattformtrenner | 1 Stück |
| 10705725 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) | Kanister | 1 Stück |
| 17843394 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 Beutel (700 ml) | Kanister | - |
| 10386764 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) | Kanister | 1 Stück |
| 15549251 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) | Kanister | 1 Stück |
| 15542066 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 Beutel (700 ml) | Kanister | 1 Set |
| 11821200 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Beutel (500 ml) | Rahmen, flüssige Phase | 1 Stück |
| 11831200 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) | Rahmen, flüssige Phase | 1 Stück |
| 15700797 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml) | Rahmen, flüssige Phase | 1 Stück |
| 11847993 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Beutel (500 ml) | Rahmen, flüssige Phase | 1 Stück |
| 15511701 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fläschchen (2 ml) | Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase | 1 Stück |
| 12790348 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) | Kanister | 1 Stück |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) | Plattformtrenner | 1 Stück |
| 15227476 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) | Rahmen, Dampfphase | 6 Stück |
| 15366524 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Beutel (50 ml) | Rahmen, flüssige Phase | 1 Stück |
| 15855232 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Beutel (25 ml) | Schiebekanister | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10091584
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
4000335
-
86.20 CHF
84.50 CHF / 1 Stück
Sparen 1.70 CHF
1% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
Maximale Kapazität und Schutz der Probenintegrität. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kanister, Rahmen und Trennwände sind zur Verwendung mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen. Eignet sich ideal für die Lagerung von Blut, Bluter
Rahmen (flüssig)
- 50 ml Beutelkapazität Fenwal 4R9951, fasst 7 Kanister
- 250 ml Beutelvolumen Fenwal 4R5461, fasst 4 Kanister
- 500 ml Beutelkapazität Fenwal 4R5462, fasst 4 Kanister
- 500-ml-Beutelkapazität, Gambro DF-200, fasst 4 Kanister
- 700 ml Fassungsvermögen, Gambro DF-700, fasst 4 Kanister
Kanister
- 50 ml Beutelkapazität Fenwal 4R9951, Schwingarmbehälter
- 250 ml Beutelvolumen Fenwal 4R5461, Schiebebehälter
- 500 ml Beutelkapazität Fenwal 4R5462, Schiebebehälter
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
Plattformtrenner
- 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Behälter
- 250 ml Fenwal 4R5461 für Rahmen und Behälter
- 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Behälter
- 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
- 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
Specifications
Specifications
| Typ | Kanister |
| Kapazität (metrisch) | 700 mL |
| Ausführung der Tür | Schiebbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Aufnahmevermögen | Fenwal 4R5461 Beutel (250 ml) |