Learn More
SPEX Certiprep™ CryoPlate Aluminium
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SPEX GenoGrinder 2010 Homogenisator
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die 2189C-Kryoplatte hält die Proben während des Mahlvorgangs im 2010 Geno/Grinder™ kühl.
- Sie sollte zusammen mit der einstellbaren 2189 Klammer verwendet werden.
- Legen Sie die Kryoplatte zur Verwendung einfach auf Fläschchen oder Titer, die in die verstellbare Klemme geladen sind. Befestigen Sie die einstellbare Klemme und beginnen Sie mit dem Mahlvorgang.
- Die Kryoplatte kann auch in Verbindung mit Kryoblöcken für Fläschchen oder dem 2650 Kryo-Adapter für Titerplatten verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPEX GenoGrinder 2010 Homogenisator |
| Material | Aluminium |